Learn More
HUBER Bain réfrigéré K25
Code produit 10592284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
256 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10592284 256 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10592284 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2012.0026.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7255.00€
    5950.00€ / 1 pièces
    Économisez 1305.00€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Bain réfrigéré K25 avec réfrigérant naturel
Bain réfrigéré K25 avec réfrigérant naturel
  • Plage de températures : -30°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,35kW
  • Alimentation : 220 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Capacité (métrique) 25 L
Gamme de températures -30°C à +200°C
Modèle K25
Largeur (métrique) 295 mm
Hauteur (métrique) 256 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz