Learn More
Kartell™ Tuyaux en silicone K70
Description
Les tuyaux en silicone Kartell™ K70 sont fabriqués en silicone, ce qui en fait des raccordements transparents et flexibles pour divers composants et accessoires.
- Flexibles et transparentes
- Certifications FDA, USP classe VI, A 50p60 et EPC VI.1.3.2
- Capable de résister à des températures allant de -60°C à 200°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifications FDA, USP, classe VI, A 50p60 et EPC VI.1.3.2 |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Quantité d’emballage | 10 m |
| Couleur | Transparent |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |