Learn More
Kartell™ Tuyaux en silicone K70
Code produit 15722855
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Conditionnement:
10m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15722855 5 mm 10m
10726352 2 mm 10m
15712855 3 mm 10m
10736352 4 mm 10m
10207351 8 mm 10m
15742855 9 mm 10m
10023501 6 mm 10m
15732855 7 mm 10m
10535371 1 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15722855 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0392400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tuyaux en silicone K70 Kartell™ sont fabriqués en silicone pour la transparence et constituent un raccord flexible pour divers composants et accessoires.
Les tuyaux en silicone Kartell™ K70 sont fabriqués en silicone, ce qui en fait des raccordements transparents et flexibles pour divers composants et accessoires.
  • Flexibles et transparentes
  • Certifications FDA, USP classe VI, A 50p60 et EPC VI.1.3.2
  • Capable de résister à des températures allant de -60°C à 200°C
Spécification
Certifications/Conformité Certifications FDA, USP, classe VI, A 50p60 et EPC VI.1.3.2
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C