Learn More
Lewis Couteau de sécurité à verrouillage K710
Code produit 17778977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, jaune
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17778977 Noir, jaune 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17778977 Fournisseur Lewis Code fournisseur K710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.89€
    490.72€ / 12 pièces
    Économisez 218.17€
    30% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Le Lewis K710 est un couteau de sécurité de qualité industrielle, facile à utiliser et doté d’un capuchon de sécurité à verrouillage automatique unique qui protège l’utilisateur contre l’exposition des lames.
  • Une fois le contact perdu avec la surface de coupe, le capuchon de sécurité à ressort s’enclenche et se verrouille sur la lame, empêchant ainsi les blessures courantes liées aux fins de geste.
  • Le Lewis K710 dispose de deux réglages de profondeur, d’un changement de lame facile sans outil et est conçu de façon ergonomique pour une utilisation avec les deux mains.
  • Fixez-le au cordon de bobine CL-36 pour une meilleure rétention.
Spécification
Type de produit Couteau de sécurité à verrouillage
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Couleur Noir, jaune