Learn More
MedChemExpress Kaempferitrin
Code produit 16472539
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472539 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472539 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0628
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 578.52 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Type de produit Natural Products
Pureté 99.12%
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Lespedin∣ Lespenephryl
Cible Insulin Receptor
Quantité 1 mg