Learn More
MedChemExpress Kaempferitrin
Code produit 16439048
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439048 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0628
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 578.52 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Type de produit Natural Products
Pureté 99.12%
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Lespedin∣ Lespenephryl
Cible Insulin Receptor