Learn More
Kaempferol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443159 50 mg 50mg
15433159 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60373.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.72€
    153.65€ / 50mg
    Économisez 36.07€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 520-18-3 | Molecular Formula: C15H10O6 | Molecular Weight: 286.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le kaempférol est utilisé comme inhibiteur de la synthase d’acides gras, l’activité de Cox-1 et de Topo I. Il induit également l’apoptose médiée par la caspase-9 dans une variété de lignées cellulaires cancéreuses via une régulation descendante de l’expression de la kinase de type polo 1 (PLK1). Présente une activité antioxydante et atténue la réabsorption osseuse ostéoclastique in vitro. Bloque également la phosphorylation de l’histone H3Ser10 induite par l’EGF dans les cellules JB6 C141 épidermiques de souris.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol à 100 mM
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-18-3
Formule moléculaire C15H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Numéro MDL MFCD00016938
Clé InChI IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
CID PubChem 5280863
ChEBI CHEBI:28499
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaempferol
Point de fusion 276°C to 278°C
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Beilstein 304401
Merck Index 14,5274
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)chromen-4-one
Poids de la formule 286.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre