Learn More
Kaempferol, MedChemExpress
Code produit 16496496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496496 100 mg
16451736 500 mg
16442247 50 mg
16411136 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496496 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14590
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaempferol
CAS 520-18-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O6
Quantité 100 mg
Synonyme Kempferol Robigenin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (111.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O)C2=O)=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Poids de la formule 286.24
Pourcentage de pureté 99.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease