Learn More
Kaempferol, TRC
Code produit 18031440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18031440 25 mg 25mg
30040431 50 mg 50mg
18072230 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18031440 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK10000025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-18-3
Formule moléculaire C15 H10 O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Synonyme Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 3'-Deoxyquercetin, 5,7,4'-Trihydroxyflavonol, C.I. 75640, CSU 2056, Indigo Yellow, Kaemferol, Kaempferol, Kaempherol, Kampcetin, Kempferol, NSC 407289, NSC 656277, Nimbecetin, Pelargidenolon, Pelargidenon, Populnetin, Rhamnolutein, Rhamnolutin, Robigenin, Swartziol, Trifolitin
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)chrome-4-one
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaempferol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Poids de la formule 286.0477
Pourcentage de pureté >95%