Learn More
Melford Kanamycine A
Description
La kanamycine A est un antibiotique aminoside largement utilisé dans le domaine des sciences de la vie.
Sur le marché des sciences de la vie, la kanamycine A est principalement utilisée comme agent sélectif dans les applications de microbiologie et de biologie moléculaire. Il est couramment incorporé dans les milieux de culture pour inhiber la croissance des bactéries qui ne possèdent pas le gène de résistance à la kanamycine. Cette propriété sélective permet l'isolement et l'identification de cellules ou d'organismes qui ont été génétiquement modifiés pour exprimer le gène de résistance.
Les chercheurs et les scientifiques travaillant dans divers domaines tels que la biologie moléculaire, le génie génétique et la biotechnologie utilisent la kanamycine A dans des expériences impliquant la technologie de l'ADN recombinant.
Il est souvent utilisé comme marqueur de sélection dans les plasmides et autres vecteurs pour garantir que seules les cellules porteuses du matériel génétique souhaité survivent et prolifèrent.
De plus, la kanamycine A est utilisée en laboratoire pour étudier les mécanismes de résistance bactérienne et évaluer l'efficacité des composés antimicrobiens. Son activité à large spectre et sa faible toxicité en font un outil précieux pour les chercheurs étudiant la génétique bactérienne, l'expression des protéines et la résistance aux antibiotiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kanamycin A |
| CAS | 25389-94-0 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C18H36N4O11-H2SO4 |