Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif Kanamycin Aesculin Azide
Code produit 10422133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque simple de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
10422133 Plaque simple de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10422133 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5059A
 Article restreint
En stock
Isolez, différenciez et dénombrez les entérocoques dans les échantillons alimentaires à l’aide d’un milieu microbiologique sélectif contenant un différents agents sélectifs.
Isolez, différenciez et dénombrez les entérocoques dans les échantillons alimentaires à l’aide du milieu sélectif Thermo Scientific™ Kanamycine Aesculin Azide, un milieu microbiologique sélectif contenant différents agents sélectifs.
L’ajout des composants inhibiteurs sélectifs sulfate de kanamycine et azoture de sodium, en plus d’un système indicateur, permet de détecter la croissance des streptocoques hydrolysant l’æsculine. Ces organismes produisent des zones noires autour des colonies en raison de la formation de composés phénoliques de fer noir dérivés des produits d’hydrolyse de l’æsculine et du fer ferreux.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert beige, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu sélectif Kanamycin Aesculin Azide
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte