Learn More
Monosulfate de kanamycine, MP Biomedicals
Code produit 11456412 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456412 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215002901
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Antibiotic used for protein synthesis inhibition and as a selection agent for transformed cells in biotechnology applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin Monosulfate
Type Monosulfate de kanamycine
Forme physique Powder
CAS 25389-94-0
Quantité 1 g
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Synonyme Kanamycin Sulfate
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohéxyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
CID PubChem 134129479
Poids de la formule 582.6
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium Iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.