Learn More
Solution de Kanamycine, MP Biomedicals
Code produit 11400435 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400435 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400435 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091672048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.90€
    74.55€ / 50mL
    Économisez 14.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Solution antibiotique Concentration : 5 mg/ml Efficace contre les bactéries à gram-positif et à gram-négatif
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin Solution
Type Kanamycine
Forme physique Liquid
CAS 25389-94-0, 7732-18-5
Quantité 50 mL
Qualité Not Available
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kanamycin Monosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin Monosulfate