Learn More
Gibco™ Sulfate de kanamycine
Code produit 11578876 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11578876 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11578876 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15160047
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Sulfate de kanamycine
Le sulfate de kanamycine est un antibiotique hydrosoluble obtenu à l’origine par purification de la bactérie Streptomyces kanamyceticus. La kanamycine vient se lier à la sous-unité 30S du ribosome bactérien et bloque la protéosynthèse au niveau des bactéries sensibles. La kanamycine Gibco™ est efficace contre un vaste éventail de bactéries à Gram négatif et certaines bactéries à Gram positif ; elle est utilisée en prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Ce produit est disponible en solution mère de 10 mg/ml. La concentration recommandée pour la culture cellulaire est de 100 μg/ml. Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycosiques pour les applications de culture cellulaire.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ MEM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu MEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15160-054). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, BPFa, FDA
Contenu et stockage –5 à –20°C
Description Sulfate de kanamycine, 100 ml, 10 mg/ml, concentration 100X, –5 à –20° température de stockage C, antibiotique (sélectif), agent de kanamycine, type de réactif antibiotique (sélectif), durée de conservation de 12 mois, certification ISO 13
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Transformation, sélection bactérienne
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kanamycin sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate