Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de kanamycine
Code produit 15190007 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15190007 50 g 50g
15274854 10 g 10g
15284854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15190007 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 450810500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sulfate de kanamycine, numéro CAS 25389-94-0, est un sel de sulfate d’aminoglycoside présentant une activité antibactérienne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sulfate de kanamycine est la forme de sel de sulfate de kanamycine A
  • Il a été isolé de Streptomyces kanamyceticus
  • Ce composé inhibe la translocation lors de la biosynthèse des protéines.Il se lie à la sous-unité ribosomique 30S, ce qui provoque une mauvaise lecture de la séquence d’ARNm
Application
  • Le sulfate de kanamycine présente une activité antibactérienne.Il est efficace contre les bactéries à Gram-positif et Gram-négatif, ainsi que les espèces de mycoplasmes
  • Ce composé est également impliqué dans la translation des ribosomes procaryotes
  • Dans les expériences de biologie moléculaire, il est couramment utilisé pour sélectionner et isoler les transformants exprimant le gène de résistance à la kanamycine et les plantes qui intègrent le gène NPT II (APH3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
Numéro MDL MFCD00070253
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
CID PubChem 134129479
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohéxyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfurique
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin sulfate
Type Kanamycin Sulfate
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 582.59
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kanamycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .