Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de kanamycine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le sulfate de kanamycine est la forme de sel de sulfate de kanamycine A
- Il a été isolé de Streptomyces kanamyceticus
- Ce composé inhibe la translocation lors de la biosynthèse des protéines.Il se lie à la sous-unité ribosomique 30S, ce qui provoque une mauvaise lecture de la séquence d’ARNm
Application
- Le sulfate de kanamycine présente une activité antibactérienne.Il est efficace contre les bactéries à Gram-positif et Gram-négatif, ainsi que les espèces de mycoplasmes
- Ce composé est également impliqué dans la translation des ribosomes procaryotes
- Dans les expériences de biologie moléculaire, il est couramment utilisé pour sélectionner et isoler les transformants exprimant le gène de résistance à la kanamycine et les plantes qui intègrent le gène NPT II (APH3)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kanamycin sulfate |
| Type | Kanamycin Sulfate |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 582.59 |
Sécurité et traitement
- Kanamycin Sulfate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .