Learn More
sulfate de kanamycine issu de Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Code produit 11491175 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491175 25 g
11400056 1 g
11490276 5 g
11480396 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11491175 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219985325
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
sulfate de kanamycine provenant de Streptomyces kanamycetikus USP Poudre blanche de qualité supérieure
  • Il s'agit d'un antibiotique aminoglycoside à large spectre dérivé de Streptomyces kanamyceticus.
  • Il est utilisé comme additif dans les milieux de culture pour l’isolement des streptocoques du groupe D sur gélose à l’azide d’esculine de kanamycine et pour la sélection de cellules végétales transformées contenant la néomycine phosphotransférase sur un milieu de kanamycine.
  • Le sulfate de kanamycine peut également être utilisé comme agent de sélection pour les cellules transformées avec le gène de résistance à la kanamycine B.
  • Le sulfate de kanamycine est un agent antimicrobien efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives ainsi que contre les mycoplasmes.
  • Il se lie à la sous-unité ribosomale 70S, inhibe la translocation et provoque un codage erroné.
  • Une résistance croisée existe entre la kanamycine et la néomycine, la framycétine et la paromomycine, et une résistance croisée partielle a été signalée entre la kanamycine et la streptomycine. Les enzymes modifiant les aminoglycosides (acétyltransférase, phosphotransférase, nucléotidyltransférase) altèrent l'antibiotique, empêchant son interaction avec les ribosomes.
Identifiants chimiques
CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.58
Numéro MDL MFCD00070253
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Synonyme Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
Spécification
Type Kanamycin
Forme physique Poudre
pH 6,5 à 8,5 (solution à 1 %)
Point de fusion >250 °C
Perte à la dessiccation <4%
Puissance >750 µg/mg
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble dans 10-50 mg/mL d’eau
Qualité USP