Learn More
Sulfate de kanamycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10031553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10031553 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10031553 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP9065
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour sélectionner des cellules transformées contenant un gène de résistance à la kanamycine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin Sulfate
Type Sulfate de kanamycine
Forme physique Solide
CAS 25389-94-0
pH 6,5 à 8,5
Résidus d’allumage < 1.0%
Conditionnement Flacon poly
Puissance > 750 μg/mg
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Merck Index 15, 5329
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohéxyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
CID PubChem 134129479
Poids de la formule 582.58
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kanamycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate