Learn More
Kaolin, TRC
Code produit 30404233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404233 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK139560250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaolin
CAS 1332-58-7
Formule moléculaire Al2O7Si2.2H2O
Quantité 250 g
Synonyme Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
Formule InChI InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Nom IUPAC oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxy-silane ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Poids de la formule 257.9025