Learn More
Kappa-carraghénane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10361470 100 g Flacon en verre 100g
10492770 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11114-20-8
Formule moléculaire C24H36O25S2-2
Poids moléculaire (g/mol) 788.647
Numéro MDL MFCD00081480
Clé InChI ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonyme kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
CID PubChem 11966249
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-sulfonatooxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau kappa-Carrageenan
Couleur Marron à blanc
Perte à la dessiccation 12% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosité 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • kappa-Carrageenan
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.