Learn More
Kappa-carraghénane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492770 25 g Flacon en verre -
10361470 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.75€
    37.65€ / 25g
    Économisez 6.10€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11114-20-8
Formule moléculaire C24H36O25S2-2
Poids moléculaire (g/mol) 788.647
Numéro MDL MFCD00081480
Clé InChI ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonyme kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
CID PubChem 11966249
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-sulfonatooxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau kappa-Carrageenan
Couleur Marron à blanc
Perte à la dessiccation 12% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosité 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • kappa-Carrageenan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.