Learn More
Gomme karaya, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Karaya Gum |
| CAS | 9000-36-6 |
| Couleur | Marron à jaune |
| Numéro MDL | MFCD00131251 |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 14,5284 |
| Synonyme | Gum karaya from sterculia tree; Tragacanth Indian |
| Forme physique | Poudre |