Learn More
Karetazan, TRC
Code produit 30138418
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138418 25 mg 25mg
30135959 50 mg 50mg
30011239 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138418 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK45225525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81051-65-2
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O3
Poids moléculaire (g/mol) 291.73
Synonyme 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, Karetazan
Nom IUPAC 2-(4-chlorophenyl)-1-ethyl-6-methyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Karetazan
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
Poids de la formule 291.0662