Description
- Fabriquée en verre
- Convient à la coulométrie
- Comprend une ouverture NS 19 et une ouverture NS 7.5
- Diamètre du filetage GL 18
Specifications
Specifications
| Type | Récipient de titration |
| À utiliser avec (application) | Coulométrie |
| Comprend | Ouvertures |
| Matériau | Verre |
| Dimensions | 1 x NS 19, 1 x NS 7,5 |