Learn More
SI Analytics™ Récipient de titration Karl Fischer
Code produit 10598221 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 à 150 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10598221 30 à 150 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10598221 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285216677
 Article restreint
En stock
Si Analytics™ Le récipient de titration Karl Fischer de SI Analytics est fabriqué en verre DURAN™ et équipé de filetages à vis et plus encore.
  • Comprend une tête amovible fabriquée en polypropylène / PTFE
  • Comprend 1 perçage NS 19, NS 14.5, NS 7.5 et 3 perçages avec filetages à vis
  • Comprend une pointe de titration, une trappe à humidité et un entonnoir de pesée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient de titration
Comprend Tête amovible, piège à humidité et entonnoir de pesée
Matériau Verre DURAN™
Volume (métrique) 30 à 150 ml