Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective Karmali, sans sang
Code produit 13295349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque simple de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
13295349 Plaque simple de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13295349 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5041A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.55€
    20.14€ / 10 pièces
    Économisez 7.41€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Isolez et identifiez les Campylobacter jejuni et les Campylobacter coli provenant d’échantillons cliniques grâce à ce milieu de culture sans sang.
Isolez et identifiez les Campylobacter jejuni et les Campylobacter coli provenant d’échantillons cliniques à l’aide de la gélose sélective sans sang Thermo Scientific™ Karmali.
Basée sur la formulation décrite par Karmali, cette formulation est complétée par de la vancomycine pour inhiber la croissance des organismes à Gram positifs. La croissance de Campylobacter est reconnue comme des colonies de gris brillant.
Les infections par
Campylobacter
sont parmi les infections bactériennes les plus courantes, produisant des maladies gastro-intestinales et systémiques. La présence de Campylobacter jejuni est la cause d’intoxication alimentaire bactérienne la plus fréquemment signalée aux États-Unis. Les Campylobacter sont de petites tiges à Gram négatif incurvées, non sporulées, hélicoïdales et incurvées qui nécessitent un environnement microaérophile et ne peuvent tolérer le séchage.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Conformité Conforme à la norme ISO 10272
Couleur Noir de jais, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose sélective Karmali, sans sang
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/paquet
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.