Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif Karmali / milieu sélectif Karmali
Description
Isolez et identifiez la Campylobacter jejuni et la Campylobacter coli à partir d’échantillons cliniques à l’aide du milieu sélectif Karmali / milieu sélectif Karmali Thermo Scientific™, un milieu exempt de sang sur les deux côtés de la même plaque. Obtenez plus de résultats à partir d’un seul échantillon de patient et des informations diagnostiques plus détaillées sur les organismes pathogènes. Réduisez les problèmes de capacité de stockage dans l’incubateur grâce à une biplaque tout en utilisant moins de kits de génération de gaz pour créer une atmosphère microaérophile.
Les infections par Campylobacter figurent parmi les infections bactériennes les plus courantes, et provoquent aussi bien des maladies gastro-intestinales que systémiques. La présence de Campylobacter jejuni est la cause d’intoxication alimentaire bactérienne la plus fréquemment signalée aux États-Unis. Les Campylobacter se présentent sous la forme de petits bâtonnets, non sporulés, hélicoïdaux, recourbés, Gram-négatifs qui nécessitent un environnement microaérophile et ne tolèrent pas la déshydratation. Campylobacter se développera à 42°C alors que la flore fécale normale sera inhibée.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir de jais, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Milieu sélectif Karmali / milieu sélectif Karmali |
| Format | Bi-plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |