Learn More
Gibco™ Solution dans du HBSS KaryoMAX™ Colcemid™
Code produit 11519876 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11519876 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11519876 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15210040
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution Colcemide™ KaryoMAX™ dans la HBSS
La solution Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ dans HBSS est une solution de 10 μg / ml de N-désacétyle-N-méthylocolchicine (Colcemid™) préparée dans une solution saline équilibrée de Hank (HBSS). La solution Colcemid™ empêche la formation de fuseaux au cours de la mitose. Elle bloque les cellules de la métaphase de façon à séparer les chromosomes à des fins d’études cytogénétiques et de procédures de diagnostic in vitro. Le mécanisme d’action est similaire à celui de la colchicine mais sa toxicité pour les mammifères est moindre.
La formulation complète est disponible.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution KaryoMAX™ Colcemid™ Gibco™ dans du HBSS est fabriquée sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieux d’analyse chromosomique
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
Gamme de produits KaryoMAX
Quantité 10 ml