Description
La solution Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ dans PBS est une solution de 10 μg / ml de N-désacétyl-N-méthylocolchicine (Colcemid™) préparée avec une solution saline dans un tampon phosphate (PBS). Elle provoque l’arrêt du cycle cellulaire en métaphase pour que les chromosomes puissent être séparés à des fins d’études cytogéniques et de procédures diagnostiques in vitro. La Colcemid™ empêche la formation du fuseau durant la mitose, entrainant l’arrêt en métaphase. Le mécanisme d’action est similaire à celui de la colchicine mais sa toxicité pour les mammifères est moindre. La formulation complète est disponible.
Utilisation du produit
Réservé au diagnostic in vitro.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution dans du PBS KaryoMAX™ Colcemid™ Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
“Ce réactif est classé comme dispositif médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
Utilisation du produit
Réservé au diagnostic in vitro.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution dans du PBS KaryoMAX™ Colcemid™ Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
“Ce réactif est classé comme dispositif médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieux d’analyse chromosomique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Recherche clinique, recherche translationnelle |
| pH | 6 à 8 |
| Gamme de produits | KaryoMAX |
| Quantité | 10 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |