Learn More
Dosage KaryoStat™
Code produit 17133019 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 dosages
Conditionnement:
24 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17133019 24 dosages 24 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17133019 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur 905403
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le dosage KaryoStat est une alternative au caryotypage bandes G offrant un génotypage précis (identification des échantillons) et une couverture du génome entier pour une détection précise des anomalies chromosomiques avec des résultats en 2,5 jours.
Le dosage permet la détection d’aneuploidies, d’aberrations submicroscopiques et d’événements en mosaïque ; il est réservé à la recherche. Puisque le dosage fournit des informations sur le génotype, il peut aider à l’identification des triploïdies et copier des événements neutres tels que l’absence d’hétérozygotie. Notre technologie de fabrication exclusive produit des dosages hautement reproductibles entre chaque lot sans risque de chute de sonde inhérent aux techniques de fabrication de microbilles. Le dosage inclut des matrices, des réactifs et un logiciel d’analyse de données facile à utiliser pour une analyse économique et rationalisée des lignées de cellules souches pluripotentes.
Caractéristiques :
  • Détection efficace et précise des anomalies chromosomiques
  • Caryotypage et génotypage (ID d’échantillon) avec un seul dosage
  • Analyse simple ; aucune expertise cytogénétique requise
  • Le dosage comprend des matrices, des réactifs et un logiciel téléchargeable gratuitement
  • 2,5 jours pour obtenir les résultats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dosage
Nombre de matrices 24 matrices
Format Matrice de sonde GeneChip
Espèces Humaine
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 8°C :
• Matrices
• Module 2 : Tampon TE et eau pour pré-laboratoire
• Module 4 : Coloration, tampon de maintien, microbilles et eau pour laboratoire principal
Stocker entre -5 et -30°C :
• Module 1 : Restriction, ligature et amplification pour pré-laboratoire
• Module 3 : Fragmentation, marquage et hybridation pour laboratoire principal
Stocker à température ambiante :
• Module 5 : Tampon d’élution pour laboratoire principal
• Tampon de lavage de purification
• Tampon de lavage A
• Tampon de lavage B
Comprend Dosages, réactifs, logiciel d’analyse des données
Gamme de produits KaryoStat
Quantité 24 dosages
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche