Description
Le dosage a une sensibilité supérieure à 99 % et peut détecter de manière fiable 25–50 kb changements de nombre de copies sur l’ensemble du génome à une spécificité élevée grâce à la corroboration allélique des polymorphismes à simple nucléotide (SNP). Ces SNP à haute densité permettent une visualisation du mosaïcisme de bas niveau et l’absence d’hétérozygotie (AOH), de changement de nombre de copies et d’identification de la contamination génomique et sont réservés à la recherche. Avec plus de 2,6 millions de marqueurs de nombre de copies, le dosage KaryoStat HD couvre tous les gènes OMIM™ et RefSeq. Notre technologie de fabrication exclusive produit des dosages hautement reproductibles entre chaque lot sans risque de chute de sonde inhérent aux techniques de fabrication de microbilles. Le dosage inclut des matrices, des réactifs et un logiciel d’analyse de données facile à utiliser pour une analyse économique et rationalisée des lignées de cellules souches pluripotentes. Le dosage KaryoStat HD Plus contient également un module d’amplification suffisant pour 96 réactions.
Caractéristiques :
- Couverture ultra large et performances optimales pour détecter les anomalies chromosomiques
- Caryotypage et génotypage (ID d’échantillon) avec un seul dosage
- Sensibilité > 99 % et détection fiable de 25 – 50 kb changements de nombre de copies
- Analyse simple ; aucune expertise cytogénétique requise
- Le dosage comprend des matrices, des réactifs et un logiciel téléchargeable gratuitement
- 2,5 jours pour obtenir les résultats
Spécification
Spécification
| Type | Dosage HD Plus |
| Nombre de matrices | 24 matrices |
| Format | Matrice de sonde GeneChip |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Stocker entre 2 et 8°C : • Matrices • Module 2 : Tampon TE et eau pour pré-laboratoire • Module 4 : Coloration, tampon de maintien, microbilles et eau pour laboratoire principal Stocker entre -5 et -30°C : • Module 1 : Restriction, ligature et amplification pour pré-laboratoire • Module 3 : Fragmentation, marquage et hybridation pour laboratoire principal Stocker à température ambiante : • Module 5 : Tampon d’élution pour laboratoire principal • Tampon de lavage de purification • Tampon de lavage A • Tampon de lavage B |
| À utiliser avec (équipement) | Scanner GeneChip 3000 |
| Comprend | Dosages, réactifs, logiciel d’analyse des données |
| Gamme de produits | KaryoStat™ HD |
| Quantité | 24 dosages |
| Conditions d’expédition | approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche |