Learn More
Applied Biosystems™ Dosage KaryoStat™ HD
Code produit 17143019 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 dosages
Conditionnement:
24 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17143019 24 dosages 24 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17143019 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 905404
 Article restreint
En stock
Offre un génotypage (ID de l’échantillon) plus une couverture à haute résolution du génome entier pour une détection précise des anomalies chromosomiques
  • Le dosage KaryoStat HD offre le génotypage (identification des échantillons) ainsi qu’une couverture haute résolution du génome entier pour une détection précise des anomalies chromosomiques. Le dosage a une sensibilité supérieure à 99 % et peut détecter de manière fiable 25–50 kb changements de nombre de copies sur l’ensemble du génome à une spécificité élevée grâce à la corroboration allélique des polymorphismes à simple nucléotide (SNP).
  • Ces SNP à haute densité permettent une visualisation du mosaïcisme de bas niveau et l’absence d’hétérozygotie (AOH), de changement de nombre de copies et d’identification de la contamination génomique et sont réservés à la recherche. Avec plus de 2,6 millions de marqueurs de nombre de copies, le dosage KaryoStat HD couvre tous les gènes OMIM™ et RefSeq.
  • Notre technologie de fabrication exclusive produit des dosages hautement reproductibles entre chaque lot sans risque de chute de sonde inhérent aux techniques de fabrication de microbilles. Le dosage inclut des matrices, des réactifs et un logiciel d’analyse de données facile à utiliser pour une analyse économique et rationalisée des lignées de cellules souches pluripotentes.
  • Couverture ultra large et performances optimales pour détecter les anomalies chromosomiques
  • Caryotypage et génotypage (ID d’échantillon) avec un seul dosage
  • Sensibilité > 99 % et détection fiable de 25 – 50 kb changements de nombre de copies
  • Analyse simple ; aucune expertise cytogénétique requise
  • Le dosage comprend des matrices, des réactifs
  • 2,5 jours pour obtenir les résultats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dosage HD
Nombre de matrices 24 matrices
Format Matrice de sonde GeneChip
Espèces Humaine
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C :
• Matrices
• Module 2 : tampon TE et eau de prélaboratoire
• Module 4 : coloration, tampon de conservation, microbilles et eau de laboratoire principal
Conserver entre -5 et -30°C :
• Module 3 : fragmentation, marquage et hybridation de laboratoire principal
Conserver à température ambiante :
• Module 5 : tampon d’élution de laboratoire principal
• Tampon de lavage pour purification
• Tampon de lavage A
• Tampon de lavage B
À utiliser avec (équipement) Scanner GeneChip 3000
Comprend Dosages, réactifs, logiciel d’analyse des données
Gamme de produits KaryoStat™ HD
Quantité 24 dosages
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche