Learn More
MedChemExpress Kassinin
Spécification
Spécification
| CAS | 63968-82-1 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 1334.54 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |