Learn More
Nordvlies Essuie-mains Katrin Basic System
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
Description
- Une solution hygiénique basée sur du papier absorbant en fibres recyclées pour un séchage efficace
- 1 épaisseur, blanc naturel
- Les feuilles plates sont fournies dans la bonne taille
- Zéro gaspillage avec tout le papier sur le rouleau utilisé
- Grande quantité de papier sur le rouleau
- Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le distributeur d’essuie-tout Katrin Inclusive System, le nombre de feuilles par rouleau est de 805
- Convient à toutes les toilettes, mais surtout là où la fréquentation est moyenne à élevée
- Doux et résistant
- Consommation contrôlée et réduction des coûts d’utilisation
- Certifiés sous le label Nordic Swan Eco
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 180 m x 21 cm |
| Quantité d’emballage | 805 feuilles |
| Épaisseur | 1 pli |