Learn More
Nordvlies Distributeur Katrin Gigant L
Code produit 15701107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15701107 Argent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15701107 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 99296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    123.98€ / 1 pièces
    Économisez 8.02€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Le distributeur Gigant L en acier inoxydable est robuste et fiable.
  • Distributeur élégant pour rouleaux Gigant de taille L (diamètre max. 32 cm)
  • En acier inox brossé (argent)
  • Robuste et fiable
  • La fenêtre de contrôle signale qu’il est temps de recharger le papier
  • Facile à charger
  • Installation simple
  • Verrouillable
Spécification
Type de produit Distributeur
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable
Dimensions Grand