Learn More
Nordvlies Distributeur de papier hygiénique plié Katrin Inclusive
Code produit 15711097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15711097 Blanc 1 pièce
15721097 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15711097 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 92582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.35€
    30.75€ / 1 pièces
    Économisez 3.60€
    10% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur de papier hygiénique plié Katrin Inclusive est bien adapté aux zones à usage fréquent.
  • Distributeur de papier hygiénique plié
  • Hygiénique : sort une feuille à la fois (réduit le coût d’utilisation)
  • La fenêtre de contrôle signale qu’il est temps de recharger le papier
  • Simplicité d’installation, de chargement et d’entretien
  • Fabriqué en plastique ABS
  • Grande capacité : plus de 600 feuilles de papier hygiénique pliées
  • Verrouillable
Spécification
Type de produit Distributeur de papier hygiénique
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 307 x 158 x 133 mm