Learn More
Nordvlies Distributeur de papier hygiénique plié Katrin Inclusive
Code produit 15721097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15721097 Noir 1 pièce
15711097 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15721097 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 92605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    30.75€ / 1 pièces
    Économisez 10.70€
    25% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Le distributeur de papier hygiénique plié Katrin Inclusive est bien adapté aux zones à usage fréquent.
  • Distributeur de papier hygiénique plié
  • Hygiénique : sort une feuille à la fois (réduit le coût d’utilisation)
  • La fenêtre de contrôle signale qu’il est temps de recharger le papier
  • Simplicité d’installation, de chargement et d’entretien
  • Fabriqué en plastique ABS
  • Grande capacité : plus de 600 feuilles de papier hygiénique pliées
  • Verrouillable
Specifica
Type de produit Distributeur de papier hygiénique
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 307 x 158 x 133 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.