Learn More
Nordvlies Distributeur de papier hygiénique Katrin Inclusive Gigant L
Code produit 15791087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15791087 Noir 1 pièce
15721077 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15791087 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 92162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.40€
    64.37€ / 1 pièces
    Économisez 4.03€
    5% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Les distributeurs Katrin Gigant sont particulièrement bien adaptés aux zones à forte fréquentation.
  • Distributeur pour rouleaux de papier hygiénique Gigant de grande taille pour une utilisation intensive
  • La serrure peut être utilisée avec ou sans clé
  • La totalité du rouleau de papier peut être utilisée de manière économique grâce au porte rouleau intégré
  • Déchirement facile du papier sur tous les côtés et sur tous les angles
  • Pas besoin de recherche du bout libre du rouleau de papier à l’intérieur de l’ouverture du distributeur
  • Les distributeurs Katrin Gigant L conviennent aux rouleaux Gigant de taille L et M
  • Nouveau système de blocage flexible des rouleaux pour une meilleure distribution
  • Principales matières premières des pièces en plastique et de la serrure : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate), POM (polyoxyméthylène)
  • Les distributeurs Katrin Inclusive résistent aux températures élevées
  • Conforme à la norme UL94 relative à la sécurité incendie et à la protection contre les incendies (UE)
Spécification
Type de produit Distributeur
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 356 x 342 x 149 mm
À utiliser avec (application) Distribution d’essuie-mains
Dimensions Grand