Learn More
Nordvlies Distributeur de papier hygiénique Katrin Inclusive Gigant S
Beschreibung
- Distributeur pour rouleaux de papier hygiénique Gigant de grande taille pour une utilisation intensive
- La serrure peut être utilisée avec ou sans clé
- La totalité du rouleau de papier peut être utilisée de manière économique grâce au porte rouleau intégré
- Déchirement facile du papier sur tous les côtés et sur tous les angles
- Pas besoin de recherche du bout libre du rouleau de papier à l’intérieur de l’ouverture du distributeur
- Les distributeurs Katrin Gigant S conviennent aux rouleaux Gigant de taille S
- Nouveau système de blocage flexible des rouleaux pour une meilleure distribution
- Principales matières premières des pièces en plastique et de la serrure : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate), POM (polyoxyméthylène)
- Les distributeurs Katrin Inclusive résistent aux températures élevées
- Conforme à la norme UL94 relative à la sécurité incendie et à la protection contre les incendies (UE)
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Distributeur |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 245 x 239 x 151 mm |
| À utiliser avec (application) | Distribution d’essuie-mains |
| Dimensions | Petit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?