Learn More
Nordvlies Distributeur de papier essuie-mains Katrin Inclusive System
Code produit 15791067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15791067 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15791067 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 90045
Expédition estimée: 08-01-2027
Le distributeur de papier essuie-mains Katrin System est un moyen rapide et hygiénique de se laver et de sécher les mains avec du papier hygiénique hypoallergénique.
  • Une gamme complète de qualités de rouleau de papier essuie-mains Katrin est disponible
  • Le couvercle s’ouvre vers le haut pour faciliter le remplissage
  • L’insertion d’un rouleau dans le distributeur se fait simplement en laissant le papier tomber librement, en le tirant jusqu’à la ligne marquée puis en fermant le couvercle
  • Le mécanisme de coupe à ouverture complète est facilement accessible et facile à nettoyer
  • Lorsque le papier n’est pas visible, une barre d’amorçage facile à utiliser permet de charger le papier
  • Des instructions en braille sont fournies sur la barre d’amorçage pour aider les utilisateurs déficients visuels
  • Consommation contrôlée, résistance minimale au tirage et grande capacité : 420 à 800 feuilles par rouleau en fonction de la qualité
  • La serrure peut être utilisée avec ou sans clé
  • La totalité du rouleau est toujours utilisée. Les rouleaux utilisés dans leur quasi-totalité tombent automatiquement au niveau du support lorsque le diamètre du rouleau est d’environ 7,5 cm
  • Les noyaux vides peuvent simplement être retirés latéralement à partir de l’arrière du distributeur, puis recyclés
  • Principales matières premières des pièces en plastique et de la serrure : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate), POM (polyoxyméthylène)
  • La consommation de papier est facile à contrôler grâce aux panneaux latéraux transparents
  • Les distributeurs Katrin Inclusive résistent aux températures élevées
  • Conforme à la norme UL94 relative à la sécurité incendie et à la protection contre les incendies (UE)
Spécification
Type de produit Distributeur de papier essuie-mains
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 403 x 335 x 216 mm