Learn More
Nordvlies Distributeur de papier essuie-mains électriques Katrin System
Code produit 15741097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15741097 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15741097 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 93701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    261.46€ / 1 pièces
    Économisez 18.54€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-02-2027
Le distributeur de papier essuie-mains électrique est rapide et facile à utiliser.
  • Une gamme complète de qualités de rouleaux de papier essuie-mains Katrin est disponible.
  • Rapide et facile à utiliser ; feuille toujours disponible.
  • Haute capacité
    • Un rouleau de 800 feuilles suffit pour sécher les mains 400 à 530 fois
    • Idéal pour les zones à forte fréquentation.
  • Charge automatiquement la feuille suivante.
  • Conçu pour garantir l’utilisation de la totalité du papier contenu dans le rouleau.
  • Consommation d’énergie très faible
    • Alimenté par 4 piles LR20 1,5 V (non fournies).
  • Consommation contrôlée pour les sanitaires à forte fréquentation.
  • Principales matières premières des pièces en plastique principales : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate)
Spécification
Type de produit Distributeur de papier essuie-mains
Couleur Blanc
Matériau ABS, polycarbonate