Learn More
Nordvlies Distributeur à 2 rouleaux de papier hygiénique Katrin
Code produit 15701097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15701097 Blanc 1 pièce
15700907 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15701097 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 92384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.40€
    64.37€ / 1 pièces
    Économisez 4.03€
    5% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Le distributeur de rouleaux de papier hygiénique Katrin Inclusive est idéal pour tous les types de sanitaires ; il est disponible avec une large gamme de rouleaux de papier hygiénique classiques.
  • Distributeur pratique pour rouleaux de papier hygiénique classiques
  • Peut accueillir 2 rouleaux de papier hygiénique (y compris les rouleaux de qualité supérieure de 115 mm)
  • Fabriqué en plastique ABS, robuste et fiable
  • La fenêtre de contrôle signale qu’il est temps de recharger le papier
  • Convient aux angles gauche et droit (porte-rouleau interchangeable)
  • Simplicité de chargement, d’installation et d’entretien
  • Verrouillable
Spécification
Type de produit Distributeur de papier hygiénique
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 300 x 145 x 145 mm
À utiliser avec (application) Distribution de papier hygiénique