Learn More
Nordvlies Bac à déchets Katrin
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Capacité (métrique):
25 L
50 L
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Bac à déchets contenant du papier, ce qui signifie que l’environnement des toilettes reste propre
- Fabriqué en plastique ABS
- Peut être utilisé avec ou sans couvercle
- Peut être monté au mur, libérant ainsi de l’espace au sol
- Léger, robuste et simple à vider
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 575 x 420 x 280 mm |
| À utiliser avec (application) | Mise au rebut des déchets |
| Type de produit | Bac à déchets |