Learn More
Kauniolide, MedChemExpress
Code produit 16401538
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401538 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0843
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau Kauniolide
CAS 81066-45-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18O2
Quantité 5 mg
SMILES CC([C@]1([H])[C@](OC2=O)([H])[C@](CC3)([H])C2=C)=CCC1=C3C
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Poids de la formule 230.3
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death