Learn More
BINDER™ Incubateur réfrigéré KB
Code produit 30238307 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
63 l
127 l
262 l
472 l
727 lb
1 070 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30238307 63 l 1 pièce
30238369 127 l 1 pièce
30238350 262 l 1 pièce
30238299 472 l 1 pièce
30238261 727 lb 1 pièce
30238314 1 070 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30238307 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8425.00€
    7548.00€ / 1 pièces
    Économisez 877.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les unités KB sont capables d'incuber avec précision même lorsqu'elles sont pleines, disposent d'une procédure de désinfection à air chaud et peuvent être programmées facilement pour un fonctionnement le week-end.
Caractéristiques:
  • Plage de température : 0 à 70 °C
  • Consommation d'énergie jusqu'à 40 % inférieure à celle du modèle précédent
  • Refroidissement écoénergétique grâce à un groupe frigorifique à onduleur moderne
  • Refroidissement avec le fluide frigorigène neutre en carbone R-600a
  • Porte chauffante pour éviter la condensation
  • Conception de logements avec la technologie HIT
  • Intérieur entièrement en acier inoxydable
  • Portes intérieures en verre de sécurité recouvert d'oxyde métallique
  • Deux supports en acier inoxydable
  • Large orifice d'accès avec bouchon en silicone
  • Unités sur pied dotées de roulettes doubles robustes avec freins à l'avant
  • Unités de table empilables d'un volume allant jusqu'à 130 L
  • Programmation simple d'une deuxième valeur de température définie
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Dispositif de sécurité thermique indépendant de classe 3.3 (DIN 12880) avec alarmes visuelles et sonores
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Les interfaces de données comprennent Ethernet et USB
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 63 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type APT.line, système de pré-chauffe
Éclairage N.º
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2
Contrôle de l’oxygène Non inclus
Type de prise CEE
Plage de températures (métrique) 0°C à 70°C
Type Incubateur réfrigéré
Modèle KB 63
Tension 208/240 V