Learn More
Descrizione
Caractéristiques:
- Plage de température : -20 à +100 °C
- Refroidissement écoénergétique grâce à un groupe frigorifique à onduleur moderne
- Refroidissement avec le fluide frigorigène neutre en carbone R-290
- Porte chauffante pour éviter la condensation
- Vitesse de ventilateur réglable
- Conception de logements avec la technologie HIT
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Portes intérieures en verre de sécurité recouvert d'oxyde métallique
- Deux supports avec rails télescopiques en acier inoxydable
- Large orifice d'accès avec bouchon en silicone
- Unités sur pied dotées de roulettes doubles robustes avec freins à l'avant
- Unités de table empilables d'un volume allant jusqu'à 130 L
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Terminal de commande ergonomique et réglable (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
- Triangle de signalisation avec indicateur d'état lumineux (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
- Dispositif de sécurité thermique indépendant de classe 3.3 (DIN 12880) avec alarmes visuelles et sonores
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Interfaces de données : Ethernet, USB
- BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ édition de base
- Modules d'éclairage optionnels pour les tests de photostabilité ICH (pour les modèles 260, 470, 720)
- Modules d'éclairage LED optionnels pour la croissance des plantes (pour les modèles à partir de 260)
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 727 lb |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Convection Type | APT.line, système de pré-chauffe |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Porte en verre |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Contrôle de l’oxygène | 0 à 20 % |
| Type de prise | CEE |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?