Learn More
BINDER™ Incubateur réfrigéré KB PRO
Code produit 30238347 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
127 l
262 l
472 l
727 lb
1 070 ml
1 610 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30238347 127 l 1 pièce
30238328 262 l 1 pièce
30238342 472 l 1 pièce
30238214 727 lb 1 pièce
30238281 1 070 ml 1 pièce
30238200 1 610 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 30238347 Supplier BINDER™ Supplier No. 90200433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13395.00€
    11988.00€ / 1 pièces
    Économisez 1407.00€
    10% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Incubateur réfrigéré avec une plage de température de -20 à +100 °C et des options de programmation complètes couvrant un large éventail d'applications.
Caractéristiques:
  • Plage de température : -20 à +100 °C
  • Refroidissement écoénergétique grâce à un groupe frigorifique à onduleur moderne
  • Refroidissement avec le fluide frigorigène neutre en carbone R-290
  • Porte chauffante pour éviter la condensation
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Conception de logements avec la technologie HIT
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Portes intérieures en verre de sécurité recouvert d'oxyde métallique
  • Deux supports avec rails télescopiques en acier inoxydable
  • Large orifice d'accès avec bouchon en silicone
  • Unités sur pied dotées de roulettes doubles robustes avec freins à l'avant
  • Unités de table empilables d'un volume allant jusqu'à 130 L
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Terminal de commande ergonomique et réglable (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
  • Triangle de signalisation avec indicateur d'état lumineux (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Dispositif de sécurité thermique indépendant de classe 3.3 (DIN 12880) avec alarmes visuelles et sonores
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Interfaces de données : Ethernet, USB
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ édition de base
  • Modules d'éclairage optionnels pour les tests de photostabilité ICH (pour les modèles 260, 470, 720)
  • Modules d'éclairage LED optionnels pour la croissance des plantes (pour les modèles à partir de 260)
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 127 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type APT.line, système de pré-chauffe
Éclairage N.º
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2
Contrôle de l’oxygène 0 à 20 %
Type de prise CEE
Plage de températures (métrique) -20 °C à +100 °C
Type Incubateur réfrigéré
Modèle KS PRO 127
Tension 208/240 V