Learn More
BINDER™ Chambre climatique constante KBF
Code produit 30238378 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
127 l
262 l
472 l
727 lb
1 070 ml
1 610 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30238378 127 l 1 pièce
30238238 262 l 1 pièce
30238249 472 l 1 pièce
30238337 727 lb 1 pièce
30238291 1 070 ml 1 pièce
30238327 1 610 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30238378 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200478
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19394.08€
    16471.00€ / 1 pièces
    Économisez 2923.08€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chambre climatique constante répondant à toutes les exigences ICH, de la précision à la programmation et à la documentation, avec des options d'alimentation en eau flexibles pour tous les lieux d'installation.
Avec des modules d'éclairage optionnels, le KBF peut être converti en chambre de photostabilité ICH et en chambre de croissance végétale.
Caractéristiques:
  • Plage de température : 0 à 70 °C
  • Plage d'humidité : 10 à 80 % HR
  • Consommation d'énergie jusqu'à 40 % inférieure à celle du modèle précédent
  • Refroidissement écoénergétique grâce à un groupe frigorifique à onduleur moderne
  • Refroidissement avec le fluide frigorigène neutre en carbone R-600a
  • Porte chauffante pour éviter la condensation
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Régulation de l'humidité grâce à un capteur d'humidité capacitif et à une humidification à vapeur réactive
  • Conception de logements avec la technologie HIT
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Portes intérieures en verre de sécurité recouvert d'oxyde métallique
  • Deux supports en acier inoxydable
  • Large orifice d'accès avec bouchon en silicone
  • Unités sur pied dotées de roulettes doubles robustes avec freins à l'avant
  • Unités de table empilables d'un volume allant jusqu'à 130 L
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Terminal de commande ergonomique et réglable (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
  • Triangle de signalisation avec indicateur d'état lumineux (pour les unités d'un volume de 470 L et plus)
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Dispositif de sécurité thermique indépendant de classe 3.3 (DIN 12880) avec alarmes visuelles et sonores
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Interfaces de données : Ethernet, USB
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ édition de base
  • Modules d'éclairage optionnels pour les tests de photostabilité ICH (pour les modèles 260, 470, 720)
  • Modules d'éclairage LED optionnels pour la croissance des plantes (pour les modèles à partir de 260)
Spécification
Capacité (métrique) 127 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2
Type de prise CEE 7/7
Humidité relative 10 a 80%
Plage de températures (métrique) 0°C à 70°C
Type Chambre climatique
Modèle KBF 127
Tension 208/240 V