Learn More
KC7F2, MedChemExpress
Code produit 16490098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490098 5 mg
16433647 50 mg
16417638 10 mg
16407546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490098 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY187775mg
MedChemExpress KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau KC7F2
CAS 927822-86-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16Cl4N2O4S4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.10 mM)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NCCSSCCNS(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)(=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 570.38
Poids de la formule 570.38
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease