Learn More
Klever KCJ-1 Kutter
Code produit 17788977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17788977 Bleu 50 pièces
17798977 Orange 50 pièces
17708987 Noir 50 pièces
17728987 Rouge 50 pièces
17748987 Jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17788977 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJ1B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.79€
    145.17€ / 50 pièces
    Économisez 31.62€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
KCJ-1 Klever Kutter - La lame encastrée réduit les blessures dues aux coupes et les dommages aux biens.
  • La lame encastrée réduit les blessures dues aux coupes et les dommages aux biens
  • Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications
  • Petit, pratique et durable avec lame en acier au carbone de haute qualit
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Cutter jetable
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Couleur Bleu